Learn More
2,3-difenil-5,8-diaminopirazino[2,3-d]piridazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Diphenyl-5,8-diaminopyrazino[2,3-d]pyridazine |
| CAS | 52197-22-5 |
| Fórmula molecular | C18 H14 N6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14N6/c19-17-15-16(18(20)24-23-17)22-14(12-9-5-2-6-10-12)13(21-15)11-7-3-1-4-8-11/h1-10H,(H2,19,23)(H2,20,24) |
| SMILES | Nc1nnc(N)c2nc(c3ccccc3)c(nc12)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 2,3-difenilpirazino[2,3-d]piridazina-5,8-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 314.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.128 |