Learn More
2,3-Difenil-2-ciclopropen-1-ona, 99 % (peso en seco), puede contener hasta un 5 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475057 1 g 1 g
11485057 5 g 5 g
11495057 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21954.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 886-38-4 | C15H10O | 206.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886-38-4
Fórmula molecular C15H10O
Peso molecular (g/mol) 206.24
Número MDL MFCD00001311
Clave InChI HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylcyclopropenone, diphencyprone, 2,3-diphenylcyclopropenone, 2,3-diphenylcycloprop-2-enone, cyclopropenone, diphenyl, dpcp, 2-cyclopropen-1-one, 2,3-diphenyl, 1,2-diphenylcyclopropen-3-one, cyclopropenone, 2,3-diphenyl, unii-i7g14nw5ec
PubChem CID 65057
ChEBI CHEBI:53074
Nombre IUPAC 2,3-difenilcicloprop-2-en-1-ona
SMILES O=C1C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one
Punto de fusión 119°C to 121°C
Notas del porcentaje del ensayo (peso en seco), puede contener hasta un 5 % de agua
Cantidad 1 g
Beilstein 608049
Índice Merck 14,3308
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 99%