Learn More
2,3-Difenil-1-indenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10615732 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10615732 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10615732
Marca: Thermo Scientific Acros 117320100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Diphenyl-1-indenone
Nombre de nota 97%
CAS 1801-42-9
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 151°C to 155°C
Color Rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C21H14O
Número MDL MFCD00003784
Cantidad 10 g
Beilstein 07, II, 501
Sinónimo 2,3-diphenyl-1-indenone, 2,3-diphenyl-1h-inden-1-one, 2,3-diphenylindone, 2,3-diphenyl-1-indanone, unii-h3l707j8y8, 2,3-diphenyl-inden-1-one, indone,3-diphenyl, 1h-inden-1-one,3-diphenyl, indone, 2,3-diphenyl, 2,3-diphenylindenone
Clave InChI POVRXYLNLVVNGW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C3=CC=CC=C32)C4=CC=CC=C4
Nombre IUPAC 2,3-difenilinden-1-ona
Peso molecular (g/mol) 282.33
PubChem CID 74536
ChEBI CHEBI:34231
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.33
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino