Learn More
2,3-Dimetiltiofeno, TRC
Código de producto. 30388478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388478 50 mg
30370366 500 mg
30372393 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388478 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46163350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 632-16-6
Fórmula molecular C6H8S
Peso molecular (g/mol) 112.19
SMILES Cc1ccsc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylthiophene
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8S/c1-5-3-4-7-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0347