Learn More
2,3-Dimetiltiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It has also been found that 2,3-dimethylthiophene can be formylated to yield a dimethylthiophene aldehyde, which as expected proved to have the aldehyde group in the free a-position.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
También se ha descubierto que el 2,3-dimetiltiofeno se puede formilar para producir un dimetiltiofeno aldehído, que como se esperaba demostró tener el grupo de aldehídos en la posición alfa libre.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua y humedad.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dimethylthiophene |
| Punto de ebullición | 142°C |
| Temperatura de inflamación | 26° (79°F) |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN1993 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.19 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Liquid |