Learn More
2,3-Dimetiltiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444247 1 g 1 g
15454247 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31641.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 632-16-6 | C6H8S | 112.19 g/mol
It has also been found that 2,3-dimethylthiophene can be formylated to yield a dimethylthiophene aldehyde, which as expected proved to have the aldehyde group in the free a-position.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
También se ha descubierto que el 2,3-dimetiltiofeno se puede formilar para producir un dimetiltiofeno aldehído, que como se esperaba demostró tener el grupo de aldehídos en la posición alfa libre.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 632-16-6
Fórmula molecular C6H8S
Peso molecular (g/mol) 112.19
Número MDL MFCD00130081
Clave InChI BZYUMXXOAYSFOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-thiophene, 2,3,dimethylthiophene, pubchem7751, 2.3-dimethylthiophene, dimethylthiophene, 2,3-dirnethylthiophene
PubChem CID 34295
Nombre IUPAC 2,3-dimetiltiofeno
SMILES CC1=C(C)C=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylthiophene
Punto de ebullición 142°C
Temperatura de inflamación 26° (79°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Liquid