Learn More
2,3-Dimetilquinoxalina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10214050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10214050 5 g 5 GR
10020860 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10214050 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116780050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2379-55-7 | C10H10N2 | 158.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2379-55-7
Número MDL MFCD00006728
Clave InChI FKHNZQFCDGOQGV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16925
Nombre IUPAC 2,3-dimetilquinoxalina
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dimethylquinoxaline
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 102.0°C to 107.0°C
Color Beige
Punto de ebullición 257.0°C to 259.0°C
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H10N2
Cantidad 5 g
Beilstein 23, 191
Sinónimo quinoxaline, 2,3-dimethyl, aurora ka-3449, quinoxaline,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-quinoxalin, 2,3-dimethyl-quinoxaline, acmc-1cg5s, quinoxaline,2,3-dimethyl, salor-int l498777-1ea, 5-23-07-00267 beilstein handbook reference, chembl67865
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Peso molecular (g/mol) 158.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dimethylquinoxaline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.