Learn More
2,3-Dimetilquinoxalina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400927 5 g 5 g
11410927 25 g 25 g
11420927 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23313.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2379-55-7 | C10H10N2 | 158.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2379-55-7
Fórmula molecular C10H10N2
Peso molecular (g/mol) 158.204
Número MDL MFCD00006728
Clave InChI FKHNZQFCDGOQGV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16925
Nombre IUPAC 2,3-dimetilquinoxalina
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylquinoxaline
Punto de fusión 102°C to 107°C
Cantidad 5 g
Beilstein 114832
Sinónimo quinoxaline, 2,3-dimethyl, aurora ka-3449, quinoxaline,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-quinoxalin, 2,3-dimethyl-quinoxaline, acmc-1cg5s, quinoxaline,2,3-dimethyl, salor-int l498777-1ea, 5-23-07-00267 beilstein handbook reference, chembl67865
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 97%