Learn More
Ácido (2,3-dimetilpiridin-4-il)borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2,3-Dimethylpyridin-4-yl)boronic Acid |
| CAS | 1246829-05-9 |
| Fórmula molecular | C7 H10 B N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10BNO2/c1-5-6(2)9-4-3-7(5)8(10)11/h3-4,10-11H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1nccc(B(O)O)c1C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2,3-dimetilpiridin-4-il)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 150.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0805 |