Learn More
2,3-Dimetilpirazina, TRC
Código de producto. 30135293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135293 5 g 5 g
30134316 10 g 10 g
30007319 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135293 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4941285G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5910-89-4
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Sinónimo 2,3-Dimethylpyrazine, Pyrazine, 2,3-dimethyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI)
SMILES Cc1nccnc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylpyrazine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2/c1-5-6(2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0687