Learn More
2,3-dimetilpirazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
11460463 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 11460463 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12628.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylpyrazine
CAS 5910-89-4
Punto de fusión -12°C
Densidad 1.022
Punto de ebullición 156°C
Temperatura de inflamación 54°C
Olor Pleasant
Fórmula molecular C6H8N2
Índice de refracción 1.507
Número MDL MFCD00006144
Cantidad 250 g
Número UN UN1993
Beilstein 107908
Sinónimo pyrazine, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-1,4-diazine, 2,3-dimethyl-pyrazine, pyrazine, dimethyl, 2,3-dimethyl pyrazine
Clave InChI OXQOBQJCDNLAPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC=CN=C1C
Nombre IUPAC 2,3-dimetilpirazina
Peso molecular (g/mol) 108.14
PubChem CID 22201
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%