Learn More
2,3-dimetilpirazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450463 50 g 50 g
11440463 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450463 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12628.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5910-89-4 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5910-89-4
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00006144
Clave InChI OXQOBQJCDNLAPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazine, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-1,4-diazine, 2,3-dimethyl-pyrazine, pyrazine, dimethyl, 2,3-dimethyl pyrazine, ccris 2928, unii-whf7883d0v, fema no. 3271, natural, dimethylpyrazine
PubChem CID 22201
Nombre IUPAC 2,3-dimetilpirazina
SMILES CC1=NC=CN=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylpyrazine
Punto de fusión -12°C
Densidad 1.022
Punto de ebullición 156°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.507
Cantidad 50 g
Número UN UN1993
Beilstein 107908
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%