Learn More
2,3-dimetilpirazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dimethylpyrazine |
| Punto de fusión | -12°C |
| Densidad | 1.022 |
| Punto de ebullición | 156°C |
| Temperatura de inflamación | 54°C (129°F) |
| Olor | Pleasant |
| Índice de refracción | 1.507 |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 107908 |
| Mostrar más |