Learn More
Clorhidrato de 2,3-dimetilfenilhidracina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417857 5 g 5 g
11427857 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16526.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 56737-75-8 | C8H13ClN2 | 172.656 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56737-75-8
Fórmula molecular C8H13ClN2
Peso molecular (g/mol) 172.656
Número MDL MFCD00013380
Clave InChI UKAYNIJBIXNDDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 2,3-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-2,3-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, acmc-1atp8, 3-hydrazino-o-xylene hydrochloride, 2,3-dimethylphenylhydrazine, chloride, hydrazine, 2,3-dimethylphenyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 2774885
Nombre IUPAC (2,3-dimetilfenil)hidracina; clorhidrato
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)NN)C.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼210°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 6096287
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.66
Porcentaje de pureza 97%