Learn More
Ácido 2,3-dimetilfenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dimethylphenylacetic Acid |
| CAS | 30981-98-7 |
| Fórmula molecular | C10H12O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dimethyl-benzeneacetic Acid, 2,3-Xylyl-acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-7-4-3-5-9(8(7)2)6-10(11)12/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | Cc1cccc(CC(=O)O)c1C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2,3-dimetilfenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 164.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0837 |