Learn More
Ácido 2,3-dimetilfenilacético, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430939 5 g 5 g
15440939 250 mg 250 miligramos
15420939 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15430939 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63947.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30981-98-7 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30981-98-7
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.20
Número MDL MFCD03844736
Clave InChI AMPNBNGNPLXMOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethylphenylacetic acid, 2-2,3-dimethylphenyl acetic acid, 2,3-dimethylbenzeneacetic acid, dimethylbenzeneacetic acid, 2,3-dimethylphenyl acetic acid, 2,3-dimethylphenylaceticacid, xylene-acetic acid, pubchem2466, acmc-1cldr, 2-2,3-dimethylphenyl aceticacid
PubChem CID 20572731
Nombre IUPAC Ácido 2-(2,3-dimetilfenil)acético
SMILES CC1=C(C)C(CC(O)=O)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylphenylacetic acid
Color Blanco
Cantidad 5 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 95%