Learn More
2,3-Dimetilfenil isocianato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388305 5 g 5 g
11378305 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388305 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10225.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1591-99-7 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1591-99-7
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.177
Número MDL MFCD00013851
Clave InChI KNHJIEOCVVIBIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethylphenyl isocyanate, 2,3-dimethylphenylisocyanate, benzene, isocyanatodimethyl, 2,3-dimethylbenzenisocyanate, dimethylphenyl isocyanate, acmc-1bttc, 1-isocyanato-2,3-dimethyl-benzene, #, benzene,1-isocyanato-2,3-dimethyl
PubChem CID 137096
ChEBI CHEBI:63899
Nombre IUPAC 1-Isocianato-2,3-dimetilbenceno
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)N=C=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylphenyl isocyanate
Densidad 1.059
Cantidad 5 g
Olor Pungent
Índice de refracción 1.54
Número UN UN2206
Beilstein 6313438
Punto de ebullición 104°C to 105°C (50 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 99%