Learn More
(2,3-Dimetilfenilo)[1-(tritilo)-1H-imidazol-4-il]metanona, TRC
Código de producto. 30385242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385242 100 mg
30382903 25 mg
30374134 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385242 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD477350100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 176721-02-1
Fórmula molecular C31H26N2O
Peso molecular (g/mol) 442.55
Sinónimo (2,3-Dimethylphenyl)[1-(triphenylmethyl)-1H-imidazol-4-yl]methanone
SMILES Cc1cccc(C(=O)c2cn(cn2)C(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2,3-Dimethylphenyl)[1-(trityl)-1H-imidazol-4-yl]methanone
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.2045