Learn More
2,3-dimetilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dimethylphenol |
| CAS | 526-75-0 |
| Fórmula molecular | C8 H10 O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2,3-Xylenol (8CI), 2,3-Dimethylphenol, 1,2-Dimethyl-3-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,3-dimethylbenzene, 2,3-DMP, NSC 62011, o-Xylenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5,9H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cccc(O)c1C |
| Nombre IUPAC | 2,3-dimetilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 122.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.0732 |