Learn More
2,3-dimetilfenol, TRC
Código de producto. 30386079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30386079 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30386079 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47287050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylphenol
CAS 526-75-0
Fórmula molecular C8 H10 O
Cantidad 50 g
Sinónimo 2,3-Xylenol (8CI), 2,3-Dimethylphenol, 1,2-Dimethyl-3-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,3-dimethylbenzene, 2,3-DMP, NSC 62011, o-Xylenol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
SMILES Cc1cccc(O)c1C
Nombre IUPAC 2,3-dimetilfenol
Peso molecular (g/mol) 122.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0732
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.