Learn More
Anhídrido 2,3-dimetilmaleico, TRC
Código de producto. 30386980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386980 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30386980 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47458025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylmaleic Anhydride
CAS 766-39-2
Fórmula molecular C6H6O3
Cantidad 25 g
Sinónimo Dimethyl-maleic anhydride, 2,3-dimethylmalonic anhydride4,4-Dimethyl-2,5-furandion, Dimethylmaleic acid anhydride, Dimethylmaleic Anhydride, NSC 92512
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O3/c1-3-4(2)6(8)9-5(3)7/h1-2H3
SMILES CC1=C(C)C(=O)OC1=O
Peso molecular (g/mol) 126.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0317