Learn More
Anhídrido de 2,3-dimetilmaleico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10030860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10030860 5 g Frasco de vidrio 5 g
10469661 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10030860 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116390050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 766-39-2 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-39-2
Fórmula molecular C6H6O3
Peso molecular (g/mol) 126.11
Número MDL MFCD00005523
Clave InChI MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethylmaleic anhydride, dimethylmaleic anhydride, 2,5-furandione, 3,4-dimethyl, pyrocinchonic anhydride, maleic anhydride, dimethyl, dimethylmaleic acid anhydride, 2,3-dimethylmaleicanhydride, unii-6pp3n541qa, 3,4-dimethyl-furan-2,5-dione, alpha,beta-dimethylmaleic anhydride
PubChem CID 13010
Nombre IUPAC 3,4-dimetilfurano-2,5-diona
SMILES CC1=C(C(=O)OC1=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dimethylmaleic anhydride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 91.0°C to 96.0°C
Punto de ebullición 223.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 17, 445
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol,ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dimethylmaleic anhydride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.