Learn More
Anhídrido 2,3-dimetilmaleico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11323446 5 g 5 g
11333446 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11323446 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L12919.06
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 766-39-2 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
2,3-Dimethylmaleic anhydride acts as a reagent in the preparation of maleimides. It is also employed as an amino group protecting agent for superoxide dismutase. Further, it serves as a reactant in the dissociation of ribosomal proteins. In addition to this, it is used in the preparation of dimethylmaleic acid dimethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido 2,3-dimetilmaleico actúa como reactivo en la preparación de maleimidas. También se emplea como un grupo amino que protege el agente de la superóxido dismutasa. Asimismo, sirve como reactivo en la disociación de proteínas ribosómicas. Además de esto, se utiliza en la preparación de éster dimetílico del ácido dimetilmaleico.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter y cloroformo. Ligeramente soluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 766-39-2
Fórmula molecular C6H6O3
Peso molecular (g/mol) 126.111
Número MDL MFCD00005523
Clave InChI MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethylmaleic anhydride, dimethylmaleic anhydride, 2,5-furandione, 3,4-dimethyl, pyrocinchonic anhydride, maleic anhydride, dimethyl, dimethylmaleic acid anhydride, 2,3-dimethylmaleicanhydride, unii-6pp3n541qa, 3,4-dimethyl-furan-2,5-dione, alpha,beta-dimethylmaleic anhydride
PubChem CID 13010
Nombre IUPAC 3,4-dimetilfurano-2,5-diona
SMILES CC1=C(C(=O)OC1=O)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylmaleic anhydride
Punto de fusión 93°C to 96°C
Punto de ebullición 222°C to 223°C
Cantidad 5 g
Beilstein 112044
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether and chloroform. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 97%