Learn More
2,3-Dimetilindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478417 10 g 10 g
11488417 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18504.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-55-4 | C10H11N | 145.205 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-55-4
Fórmula molecular C10H11N
Peso molecular (g/mol) 145.205
Número MDL MFCD00005617
Clave InChI PYFVEIDRTLBMHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethylindole, 1h-indole, 2,3-dimethyl, indole, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl indole, tfw7o9hwzk, unii-tfw7o9hwzk, 2,3-dimethyl-1h-indol, 2,3-dimethyl-indol, 2,3-dimethyl-indole, pubchem7334
PubChem CID 7053
Nombre IUPAC 2,3-Dimetil-1H-indol
SMILES CC1=C(NC2=CC=CC=C12)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylindole
Punto de fusión 105°C to 107°C
Punto de ebullición 285°C (750 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 116662
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.21
Porcentaje de pureza 97%