Learn More
2,3-dimetilhexano, Thermo Scientific™
Código de producto. 17555585 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17555585 1 mL 1 ml
17565585 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 17555585 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469270010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS 584-94-1
Fórmula molecular C8H18
Peso molecular (g/mol) 114.23
Número MDL 00039951
Clave InChI JXPOLSKBTUYKJB-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 2,3-dimetilhexano
SMILES CCCC(C)C(C)C
Especificaciones
Vector alfa DIMETHYLHEXANE
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylhexane
Color Transparente incoloro a casi incoloro
Temperatura de inflamación 7°C
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Cantidad 1 mL
Forma física Liquid