Learn More
2,3-Dimetilfurán, TRC
Código de producto. 30137066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137066 50 mg 50 miligramos
30133096 100 mg 100 miligramos
30008789 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137066 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46098350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14920-89-9
Fórmula molecular C6H8O
Peso molecular (g/mol) 96.13
Nombre IUPAC 2,3-dimetilfurano
SMILES CC1=C(OC=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylfuran
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-4-7-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.0575