Learn More
2,3-Dimetilfurano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342747 1 g 1 g
11352747 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15705.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14920-89-9 | C6H8O | 96.13 g/mol
2,3-Dimethylfuran may be used in the synthesis of 2,9-dioxabicyclo[3.3.1]nonane. Ireland Alcohol was synthesized in from 2,3-dimethylfuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3-dimetilfurano puede usarse en la síntesis de 2,9-dioxabiciclo[3.3.1]nonano. El alcohol de Irlanda se sintetizó a partir de 2,3-dimetilfurano.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14920-89-9
Fórmula molecular C6H8O
Peso molecular (g/mol) 96.13
Número MDL MFCD00153893
Clave InChI FJSKXQVRKZTKSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furan, dimethyl, dimethylfuran, dimethyl furane, dimethyl furan, 2,3-dimethyl-furan, furan, 2,3-dimethyl, 4,5-dimethylfuran, 2,3-dimethylfuran, acmc-1c70a
PubChem CID 34337
Nombre IUPAC 2,3-dimetilfurano
SMILES CC1=C(C)C=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylfuran
Punto de ebullición 42°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación −1°C (30°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN1992
Beilstein 104572
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza 99%