Learn More
Ácido 2,3-dimetilbutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dimethylbutanoic Acid |
| CAS | 14287-61-7 |
| Fórmula molecular | C6H12O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dimethylbutanoic Acid, alpha,beta-Dimethyl-Butyric Acid, (±)-2,3-Dimethylbutanoic Acid, (±)-2,3-Dimethylbutyric Acid, 2,3-Dimethylbutanoic Acid, 2,3-Dimethylbutyric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-4(2)5(3)6(7)8/h4-5H,1-3H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC(C)C(C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3-dimetilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 116.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0837 |