Learn More
2,3-Dimetilbenzotrifluoruro, TRC
Código de producto. 30370512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30370512 100 mg 100 miligramos
30382374 500 mg -
30378260 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30370512 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD481825100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80245-28-9
Fórmula molecular C9H9F3
Peso molecular (g/mol) 174.16
SMILES Cc1cccc(c1C)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylbenzotrifluoride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9F3/c1-6-4-3-5-8(7(6)2)9(10,11)12/h3-5H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0656