Learn More
2,3-dimetilbenzotiazolio metil sulfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dimethylbenzothiazolium Methyl Sulfate |
| CAS | 2038-15-5 |
| Fórmula molecular | C9 H10 N S . C H3 O4 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | NSC 408412 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10NS.CH4O4S/c1-7-10(2)8-5-3-4-6-9(8)11-7;1-5-6(2,3)4/h3-6H,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| SMILES | COS(=O)(=O)[O-].Cc1sc2ccccc2[n+]1C |
| Nombre IUPAC | 2,3-dimetil-1,3-benzotiazol-3-io;metilsulfato |
| Peso molecular (g/mol) | 275.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.0286 |