Learn More
2,3-Dimetilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11454663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454663 25 g 25 g
11444663 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454663 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11589.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5724-56-1
Fórmula molecular C9H9N
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00019744
Clave InChI ZEDPQIJYJCPIRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2,3-dimethyl, 3-cyano-o-xylene, unii-6s215f38ok, 2,3-dimethylbenzonitril german, 2,3-dimethylbenzenecarbonitrile, 2,3-dimethylbenzonitril, dimethylbenzonitrile, pubchem8125, benzonitrile, dimethyl, medetomidine impurity 11
PubChem CID 79802
Nombre IUPAC 2,3-Dimetilbenzonitrilo
SMILES CC1=CC=CC(C#N)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylbenzonitrile
Punto de fusión 23°C to 25°C
Cantidad 25 g
Olor Almond-like
Índice de refracción 1.532
Beilstein 1932620
Punto de ebullición 64°C to 66°C (0.8 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 97%