Learn More
Ácido 2,3-dimetilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498553 5 g 5 g
11408563 25 g 25 g
11418563 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498553 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10383.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 603-79-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-79-2
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00002479
Clave InChI RIZUCYSQUWMQLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hemellitic acid, benzoic acid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbenzoicacid, 2,3-dimethyl benzoic acid, 2,3-dimethyl-benzoic acid, unii-7irp8ca267, 2,3-dimethylbenzenecarboxylic acid, vic-o-xylylic acid, methyl m-toluic acid, pubchem2549
PubChem CID 11782
ChEBI CHEBI:64823
Nombre IUPAC Ácido 2,3-dimetilbenzoico
SMILES CC1=CC=CC(=C1C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylbenzoic acid
Punto de fusión 143°C to 147°C
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Beilstein 971590
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 98%