Learn More
Ácido 2,3-dimetilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426816 1 g 1 g
11436816 5 g 5 g
11446816 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23942.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 183158-34-1 | C8H11BO2 | 149.984 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 183158-34-1
Fórmula molecular C8H11BO2
Peso molecular (g/mol) 149.984
Número MDL MFCD01863524
Clave InChI ZYYANAWVBDFAHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethylbenzeneboronic acid, 2,3-dimethylphenyl boronic acid, o-xylene-3-boronic acid, 2,3-dimethylphenyl boranediol, 2,3-dimethylbenzeneboronicacid, 2,3-dimethylphenylboronicacid, pubchem5037, acmc-1bxk2, amtb394, ksc174k9l
PubChem CID 2773395
Nombre IUPAC Ácido (2,3-dimetilfenil)borónico
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylbenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼175°C
Cantidad 1 g
Beilstein 8050763
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.99
Porcentaje de pureza 98%