Learn More
2,3-Dimetilbenzaldehído, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dimethylbenzaldehyde |
| CAS | 5779-93-1 |
| Fórmula molecular | C9 H10 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Benzaldehyde, 2,3-dimethyl-, 2,3-Dimethylbenzaldehyde, Hemellitaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O/c1-7-4-3-5-9(6-10)8(7)2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cccc(C=O)c1C |
| Nombre IUPAC | 2,3-dimetilbenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 134.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0732 |