Learn More
2,3-Dimetilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491629 100 g 100 g
15471629 5 g 5 g
15481629 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491629 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64425.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5779-93-1 | C9H10O | 134.178 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5779-93-1
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.178
Número MDL MFCD00798004
Clave InChI UIFVCPMLQXKEEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, dimethyl, hemellitaldehyde, dimethylbenzaldehyde, o-xylene-3-carboxaldehyde, dimethylformylbenzene, xylene-formaldehyde, pubchem3080, acmc-1ake8, 2,3-dimethyl-benzaldehyde, 2,3-dimethyl benzaldehyde
PubChem CID 34224
Nombre IUPAC 2,3-dimetilbenzaldehído
SMILES CC1=CC=CC(=C1C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylbenzaldehyde
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.029 g/mL
Punto de ebullición 86°C to 88°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C (214°F)
Índice de refracción 1.553
Cantidad 100 g
Beilstein 2238677
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido