Learn More
2,3-Dimetilanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450431 50 g 50 g
11440431 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450431 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19992.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2944-49-2 | C9H12O | 136.194 g/mol
2,3-Dimethylanisole is used as starting reagent in the synthesis of biphenyl-indanone A, a positive allosteric modulator of the metabotropic glutamate receptor subtype 2. It can be used to produce 2-methoxy-6-methyl-benzaldehyde by heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3-dimetilanisol se utiliza como reactivo inicial en la síntesis de bifenil-indanona A, un modulador alostérico positivo del subtipo 2 de receptores de glutamato metabotrópico. Se puede utilizar para producir 2-metoxi-6-metil-benzaldehído por calentamiento.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2944-49-2
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00008376
Clave InChI BLMBNEVGYRXFNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethylanisole, 3-methoxy-o-xylene, benzene, 1-methoxy-2,3-dimethyl, benzene, methoxydimethyl, 1,2-dimethyl-6-methoxybenzene, 1-methoxy-2,3-dimethyl-benzene, dimethylanisole, pubchem4114, 2,3-dimethyl anisole, 2,3-dimethyl-anisole
PubChem CID 76269
Nombre IUPAC 1-metoxi-2,3-dimetilbenceno
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)OC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylanisole
Punto de fusión 29°C
Densidad 0.984
Cantidad 50 g
Índice de refracción 1.52
Beilstein 1859736
Punto de ebullición 195°C
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 97%