Learn More
2,3-Dimethylanisole, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10499062 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10499062 25 g Glass bottle 25 g
1 options
Código de producto. 10499062 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159990250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2944-49-2
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00008376
Clave InChI BLMBNEVGYRXFNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethylanisole, 3-methoxy-o-xylene, benzene, 1-methoxy-2,3-dimethyl, benzene, methoxydimethyl, 1,2-dimethyl-6-methoxybenzene, 1-methoxy-2,3-dimethyl-benzene, dimethylanisole, pubchem4114, 2,3-dimethyl anisole, 2,3-dimethyl-anisole
PubChem CID 76269
Nombre IUPAC 1-methoxy-2,3-dimethylbenzene
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)OC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dimethylanisole
% mín. CAS 96.0
Color Yellow
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.984g/mL
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589nm)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal (CH3)2C6H3OCH3
Beilstein 06, 480
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza ≥96%