Learn More
2,3-Dimetilanilina, TRC
Código de producto. 30382137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382137 50 g
30370223 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46219050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-59-2
Fórmula molecular C8 H11 N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Sinónimo 2,3-Dimethylaniline, Mefenamic Acid Imp. A (EP), 2,3-Xylidine (8CI), 2,3-Dimethylbenzenamine, 2,3-Dimethylaniline, 2,3-Dimethylphenylamine, 2,3-Xylylamine, 3-Amino-o-xylene, o-Xylidine, Benzenamine, 2,3-dimethyl-
Nombre IUPAC 2,3-dimetilanilina
SMILES Cc1cccc(N)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-dimethylaniline
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0891