Learn More
2,3-dimetilanilina, Mikromol™
Código de producto. 17979609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17979609 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17979609 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0327.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,3-dimetilanilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-dimethylaniline
CAS 87-59-2
Nombres de analitos o componentes 2,3-dimethylaniline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H11 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Mefenamic Acid Imp. A (EP), 2,3-Dimethylaniline, Mefenamic Acid Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
SMILES Cc1cccc(N)c1C
Nombre IUPAC 2,3-dimetilanilina
Peso molecular (g/mol) 121.18
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0891 g/mol