Learn More
2,3-Dimetilanilina-d3, TRC
Código de producto. 30387717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387717 5 mg
30384304 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30387717 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4621925MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57414-78-5
Fórmula molecular C8 2H3 H8 N
Peso molecular (g/mol) 124.2
Sinónimo 2,3-Dimethylaniline D3
Nombre IUPAC 3-metil-2-(trideuteriometil)anilina
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1c(C)cccc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylaniline-d3
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3/i2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.108