Learn More
2,3-dimetilanilina, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10520741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5 ml; frasco de vidrio
Código de producto.
10520741 5 ml; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10520741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115930050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dimethylaniline
Nombre de nota 99%
CAS 87-59-2
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula molecular C8H11N
Fórmula lineal (CH3)2C6H3NH2
Número MDL MFCD00007732
Beilstein 12, 1101
Índice Merck 15, 10282
Sinónimo 2,3-xylidine, 3-amino-o-xylene, benzenamine, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbenzenamine, 2,3-dimethylphenylamine, 2,3-xylylamine, ortho-xylidine, vic-o-xylidine, unii-zd450abi9x, ccris 4739
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble 30g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents,,very soluble in ethanol and diethyl ether,ccl4,,dmso
Clave InChI VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)N)C
Nombre IUPAC 2,3-dimetilanilina
Peso molecular (g/mol) 121.18
PubChem CID 6893
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dimethylaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.