Learn More
2,3-Dimetilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474303 500 g 500 g
11484303 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474303 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10918.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87-59-2 | C8H11N | 121.183 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-59-2
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.183
Número MDL MFCD00007732
Clave InChI VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-xylidine, 3-amino-o-xylene, benzenamine, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbenzenamine, 2,3-dimethylphenylamine, 2,3-xylylamine, ortho-xylidine, vic-o-xylidine, unii-zd450abi9x, ccris 4739
PubChem CID 6893
Nombre IUPAC 2,3-dimetilanilina
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylaniline
Punto de fusión 2°C to 3°C
Densidad 0.992
Cantidad 500 g
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.568
Número UN UN1711
Beilstein 742174
Índice Merck 14,10084
Punto de ebullición 221°C to 222°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dimethylaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P308-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta:.