Learn More
2,3-dimetilanilina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30327891 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30327891 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV12724400AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-dimethylaniline
CAS 87-59-2
Nombres de analitos o componentes 2,3-dimethylaniline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H11 N
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Mefenamic Acid Imp. A (EP), 2,3-Dimethylaniline, Mefenamic Acid Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
SMILES Cc1cccc(N)c1C
Nombre IUPAC 2,3-dimetilanilina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 121.18
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0891 g/mol