Learn More
2-[3-(Dimetilamino)propilo]-1,2-dihidro-1-(fenilmetil)-3H-indazol-3-one Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30372827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30372827 25 mg -
30373634 100 mg -
30387474 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30372827 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48213025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85284-06-6
Fórmula molecular C19H23N3O . HCl
Peso molecular (g/mol) 309.4
Sinónimo 1-Benzyl-2-[3-(dimethylamino)propyl]-1,2-dihydro-3H-indazol-3-one Hydrochloride, 3H-Indazol-3-one, 2-[3-(dimethylamino)propyl]-1,2-dihydro-1-(phenylmethyl)-, monohydrochloride (9CI)
SMILES CN(C)CCCN1N(Cc2ccccc2)c3ccccc3C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-(Dimethylamino)propyl]-1,2-dihydro-1-(phenylmethyl)-3H-indazol-3-one Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23N3O/c1-20(2)13-8-14-21-19(23)17-11-6-7-12-18(17)22(21)15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1608