Learn More
{2-[3-(Dimetilamino)propoxi]fenil}metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11326845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11326845 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10632285 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326845 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59609DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 14573-97-8
Fórmula molecular C12H19NO2
Peso molecular (g/mol) 209.29
Número MDL MFCD09064995
Clave InChI KEQGOXOOPXJVFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methanol, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl, benzenemethanol,2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 23401802
Nombre IUPAC [2-[3-(dimetilamino)propoxi]fenil]metanol
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material {2-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.29
Porcentaje de pureza 97%