Learn More
2-[3-(Dimetilamino)propoxi]-N-metilbenzilamina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10071874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10071874 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10071824 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10071874 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59646CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
CAS 910037-06-8
Fórmula molecular C13H22N2O
Peso molecular (g/mol) 222.332
Número MDL MFCD09064998
Clave InChI PSLNWMDOKBMVNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-dimethylamino propoxy-n-methylbenzylamine, dimethyl 3-2-methylamino methyl phenoxy propyl amine, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methyl methyl amine, n,n-dimethyl-3-2-methylamino methyl phenoxy propan-1-amine, benzenemethanamine,2-3-dimethylamino propoxy-n-methyl
PubChem CID 24229613
Nombre IUPAC N,N-dimetil-3-[2-(metilaminometil)fenoxi]propan-1-amina
SMILES CNCC1=CC=CC=C1OCCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.33
Porcentaje de pureza 97%