Learn More
2-[3-(Dimetilamino)propoxi]benzilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10778445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10778445 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10602675 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10778445 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59613DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 916766-87-5
Fórmula molecular C12H20N2O
Peso molecular (g/mol) 208.305
Número MDL MFCD09064996
Clave InChI CWYPVGNYPWEJLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-2-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-2-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 3-2-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropylamine
PubChem CID 21465422
Nombre IUPAC 3-[2-(aminometil)fenoxi]-N,N-dimetilpropan-1-amina
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.3
Porcentaje de pureza 90%