Learn More
Ácido 2,3-dimetil-quinoxalina-6-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10707875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10707875 10 g 10 g
10304622 1 g 1 g
10609515 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10707875 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC27701EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 17635-26-6
Fórmula molecular C11H9N2O2
Peso molecular (g/mol) 201.21
Número MDL MFCD02575516
Clave InChI RCACNAWRFYUKLC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2,3-dimethyl-quinoxaline-6-carboxylic acid, 2,3-dimethyl-6-quinoxalinecarboxylic acid, 6-quinoxalinecarboxylicacid, 2,3-dimethyl, 6-quinoxalinecarboxylic acid, 2,3-dimethyl
PubChem CID 236268
SMILES CC1=C(C)N=C2C=C(C=CC2=N1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dimethyl-quinoxaline-6-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC ácido 2,3-dimetilquinoxalina-6-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 97%