Learn More
2,3-Dimetil-N-fenilbencenamina, TRC
Código de producto. 30388222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30388222 2.5 g 2.50 g
30377010 1 g 1 g
30381080 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388222 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4874052.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4869-11-8
Fórmula molecular C14H15N
Peso molecular (g/mol) 197.28
Sinónimo N-Phenyl-2,3-dimethylaniline, Benzenamine, 2,3-dimethyl-N-phenyl-, 2,3-Xylidine, N-phenyl- (7CI,8CI)
SMILES Cc1cccc(Nc2ccccc2)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethyl-N-phenylbenzenamine
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N/c1-11-7-6-10-14(12(11)2)15-13-8-4-3-5-9-13/h3-10,15H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.1204