Learn More
Ácido 2,3-dimetilhexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dimethyl-hexanoic Acid |
| CAS | 41065-92-3 |
| Fórmula molecular | C8H16O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O2/c1-4-5-6(2)7(3)8(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| SMILES | OC(C(C)C(C)CCC)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3-dimetilhexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 144.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.115 |